Learn More
5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10397360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10397360 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10397360 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 185300050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Nota nome 95%
CAS 3584-66-5
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 223°C to 229°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H4Cl4N2
Numero MDL MFCD00005595
Quantità 5 g
Sinonimo 5-chloro-2-trichloromethyl benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzo d imidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 6-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-3h-1,3-benzodiazole, acmc-20am4z, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzoimidazole
InChI Key SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2N=C(NC2=C1)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name 6-chloro-2-(trichloromethyl)-1H-benzimidazole
Molecular Weight (g/mol) 269.93
PubChem CID 77134
Peso formulazione 269.94
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.