Learn More
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 326-64-7 |
| Quantità | 1 g |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C7H5ClF3NO |
| Sinonimo | 5-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoro methoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 5-chloro-2-trifluoromethoxy, 5-chloro-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-4-chlorotrifluoro-methoxybenzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine |
| InChI Key | KSBUTBXMRFVLND-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)N)OC(F)(F)F |
| IUPAC Name | 5-chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 211.568 |
| Vedi altri risultati |