Learn More
5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge SEW03081DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 74461-64-6 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 1g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10009531
  • 91.00€ / 1g
Spedizione stimata: 23-09-2021
Identificatori chimici
74461-64-6
169.02
FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
332610
ClCC1=NSC(Cl)=N1
C3H2Cl2N2S
MFCD00096470
5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole
Specifica
5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole
1g
97.0
C3H2Cl2N2S
5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
ClCC1=NSC(Cl)=N1
169.02
169.03
Amber Glass Bottle
74461-64-6
97%
MFCD00096470
FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole
332610
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati