Learn More
5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 169.03 |
Percent Purity | 97% |