Learn More
5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10161032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10161032 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10009531 1 g Amber Glass Bottle 1g
10556524 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10161032 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03081CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 74461-64-6
Formula molecolare C3H2Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 169.02
Numero MDL MFCD00096470
InChI Key FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 332610
IUPAC Name 5-chloro-3-(chloromethyl)-1,2,4-thiadiazole
SMILES ClCC1=NSC(Cl)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 169.03
Percent Purity 97%