Learn More
5-Chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10334532
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10334532 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10641683 1 g Amber Glass Bottle 1g
10662665 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10334532 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00546CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 50451-84-8
Formula molecolare C10H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 226.67
Numero MDL MFCD03407361
InChI Key KEYCXZNZFABITO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic ac, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794614
IUPAC Name 5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 226.68
Percent Purity 95%