Learn More
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole, 98%
Codice prodotto. 11420583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11420583 1 g 1g
11430583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420583 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12685.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1131-17-5 | C10H9ClN2 | 192.646 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1131-17-5
Formula molecolare C10H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 192.646
Numero MDL MFCD00067853
InChI Key ZZOWFLAMMWOSCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-3-methyl-1-phenyl, buttpark 48\06-20, acmc-20am49, 1-phenyl-3-methyl-5-chloropyrazole, 1-phenyl-3-methyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-3-methyl-1-phenyl, 5-chloro-3-methyl-1-phenylpyrazole
PubChem CID 2735771
IUPAC Name 5-chloro-3-methyl-1-phenylpyrazole
SMILES CC1=NN(C(=C1)Cl)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Punti di ebollizione 114°C to 115°C (4 mmHg)
Quantità 1 g
Peso formulazione 192.64
Percent Purity 98%