Learn More
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, TRC
Codice prodotto. 30365930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365930 10 g 10g
30351715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30365930 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36911510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6814-58-0
Formula molecolare C4 H4 Cl N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 161.546
Sinonimo Pyrazachlor, Pyrazole, 3(or 5)-chloro-5(or 3)-methyl-4-nitro- (7CI), 3-Chloro-5-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, 3-Chloro-4-nitro-5-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, ABG 3030, CMN-Pyrazole, Release, 1H-Pyrazole, 3-chloro-5-methyl-4-nitro-
IUPAC Name 5-chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
SMILES Cc1n[nH]c(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrazachlor
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-2-3(8(9)10)4(5)7-6-2/h1H3,(H,6,7)
Peso formulazione 160.9992