Learn More
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 281.18 |
| Percent Purity | 97% |