Learn More
5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophene, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 182.67 |
| Percent Purity | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?