Learn More
5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline, 97%
Codice prodotto. 11481568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11481568 25 g 25g
11461568 1 g 1g
11471568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11481568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13879.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104222-34-6 | C6H4ClFN2O2 | 190.558 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104222-34-6
Formula molecolare C6H4ClFN2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.558
Numero MDL MFCD00052698
InChI Key VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline
PubChem CID 517835
IUPAC Name 5-chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Punto di fusione 141°C to 145°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 7202993
Peso formulazione 190.56
Percent Purity 97%