Learn More
5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Codice prodotto. 10523042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523042 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10523042 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM02596DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS 58457-24-2
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C4HCl2NO4S2
Numero MDL MFCD00067978
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
InChI Key SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 262.075
PubChem CID 2735783
Peso formulazione 262.09
Percent Purity 97%