Learn More
5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11431890
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11431890 5 g 5g
11421890 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431890 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11779.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 58457-24-2 | C4HCl2NO4S2 | 262.075 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58457-24-2
Formula molecolare C4HCl2NO4S2
Molecular Weight (g/mol) 262.075
Numero MDL MFCD00067978
InChI Key SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
PubChem CID 2735783
IUPAC Name 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Punto di fusione 52°C to 54°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 262.09
Percent Purity 98%