Learn More
5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 98%
Codice prodotto. 10395830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10395830 100 g Plastic bottle 100g
10393282 5 g Bottiglia in vetro 5g
10590171 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10395830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109301000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130-16-5
Formula molecolare C9H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 179.61
Numero MDL MFCD00006788
InChI Key CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
PubChem CID 2817
IUPAC Name 5-chloroquinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121°C to 126°C
Colore Gray to Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 21, 95
Indice di Merck 15, 2405
Peso formulazione 179.61
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.