Learn More
5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 95%
Codice prodotto. 11499887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499887 50 g 50g
11409897 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22856.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130-16-5
Formula molecolare C9H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 179.603
Numero MDL MFCD00006788
InChI Key CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
PubChem CID 2817
IUPAC Name 5-chloroquinolin-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Punto di fusione 122°C to 124°C
Quantità 50 g
Beilstein 5289
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,2422
Peso formulazione 179.61
Percent Purity 95%