Learn More
5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30049771
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30049771 25 mg 25mg
30051509 100 mg 100mg
30461869 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30049771 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3629.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
CAS 97799-98-9
Nomi componenti o analita 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H6 Cl N O S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClNOS/c1-8-6(9)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
SMILES CNC(=O)c1ccc(Cl)s1
IUPAC Name 5-chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 175.64
Quantità 25 mg
Peso formulazione 174.9859 g/mol