missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide, Mikromol™

Codice prodotto. 30461869
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30461869 4 x 25 mg -
30049771 25 mg 25mg
30051509 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30461869 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3629.1100254AMP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
CAS 97799-98-9
Nomi componenti o analita 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H6 Cl N O S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClNOS/c1-8-6(9)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CNC(=O)c1ccc(Cl)s1
IUPAC Name 5-chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 175.64
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 174.9859 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.