missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide, TRC

Codice prodotto. 30368507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30368507 1 g 1g
30364015 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30368507 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3738401G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 97799-98-9
Formula molecolare C6 H6 Cl N O S
Molecular Weight (g/mol) 175.64
Sinonimo 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-methyl- (6CI, 9CI, ACI), 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide (ACI), 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide
IUPAC Name 5-chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
SMILES CNC(=O)c1ccc(Cl)s1

Specifica

Materiale o nome chimico 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClNOS/c1-8-6(9)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Peso formulazione 174.9859
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.