Learn More
5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole, 98%
Codice prodotto. 11493827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493827 1 g 1g
11403837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18286.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2207-32-1 | C6H3ClN2S | 170.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2207-32-1
Formula molecolare C6H3ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 170.61
Numero MDL MFCD00174269
InChI Key VRNJWKISMWDTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo c 1,2,5-thiadiazole, acmc-1cipd, maybridge1_004942, 5-chloranyl-2,1,3-benzothiadiazole, 3-chloro-8-thia-7,9-diazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,6,9-tetraene
PubChem CID 284123
IUPAC Name 5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES ClC1=CC2=NSN=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
Punto di fusione 55°C to 57°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 170.62
Percent Purity 98%