Learn More
5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11429360
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429360 5 g 5g
11419360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11429360 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50239.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10242-10-1 | C9H4ClO3 | 195.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10242-10-1
Formula molecolare C9H4ClO3
Molecular Weight (g/mol) 195.58
Numero MDL MFCD00060512
InChI Key JETRXAHRPACNMA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid, 5-chlorobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-chloro, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chlorobenzo b furan, 5-chloro-2-benzofurancarboxylic acid, 5-chlorocoumarilic acid, acmc-20am44, 5-chlo-robenzofuran-2-carboxylic acid
PubChem CID 937838
IUPAC Name 5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Quantità 5 g
Peso formulazione 196.59
Percent Purity 97%