Learn More
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid, 97%
Codice prodotto. 11333396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11333396 250 mg 250mg
11323396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11333396 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12836.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17266-30-7 | C10H7ClO2S | 226.674 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17266-30-7
Formula molecolare C10H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 226.674
Numero MDL MFCD00052308
InChI Key QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
PubChem CID 205058
IUPAC Name 2-(5-chloro-1-benzothiophen-3-yl)acetic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Punto di fusione 152°C to 155°C
Quantità 250 mg
Beilstein 1244795
Peso formulazione 226.68
Percent Purity 97%