Learn More
5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10361810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10361810 250 mg 250mg
10784292 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10361810 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01279CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 24603-63-2
Formula molecolare C7H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 169.564
InChI Key WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
PubChem CID 3714169
IUPAC Name 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 169.57
Percent Purity 97%