Learn More
5-Chlorocytidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chlorocytidine |
| CAS | 25130-29-4 |
| Formula molecolare | C9 H12 Cl N3 O5 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H12ClN3O5/c10-3-1-13(9(17)12-7(3)11)8-6(16)5(15)4(2-14)18-8/h1,4-6,8,14-16H,2H2,(H2,11,12,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1Cl)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC Name | 4-amino-5-chloro-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 277.66 |
| Peso formulazione | 277.0465 |