Learn More
5-Chloroindole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Chloroindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 10517-21-2 |
| Formula molecolare | C9H6ClNO2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2-Carboxy-5-chloroindole, NSC 75651 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1 |
| IUPAC Name | 5-chloro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.6 |
| Peso formulazione | 195.0087 |