Learn More
5-Chloroindole, 99%
Codice prodotto. 10030910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10030910 1 g Bottiglia in vetro 1g
10231323 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10030910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109310010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17422-32-1 | C8H6ClN | 151.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17422-32-1
Formula molecolare C8H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 151.6
Numero MDL MFCD00005672
InChI Key MYTGFBZJLDLWQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro, 5-chloro indole, 1h-indole, 5-chloro-9ci, 5-chloroindol, 5-chloro-indole, 3fue, zlchem 215, 5-chlor-1h-indole, indole, 5-chloro
PubChem CID 87110
IUPAC Name 5-chloro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloroindole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 69°C to 72°C
Colore Gray-Green to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 151.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chloroindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.