Learn More
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10331093
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10331093 1 g Amber Glass Bottle 1g
10229712 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10182924 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10331093 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12524DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 852227-86-2
Formula molecolare C6H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 144.60
Numero MDL MFCD07368502
InChI Key SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
SMILES CN1N=C(C)C=C1CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Chloromethyl)-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
IUPAC Name 5-(chloromethyl)-1,3-dimethylpyrazole
Peso formulazione 144.6
Percent Purity 97%