Learn More
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15229756 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15229756 1 g 1g
15279776 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15229756 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451560010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 852227-86-2 | C6H9ClN2 | 144.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 852227-86-2
Formula molecolare C6H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 144.60
Numero MDL MFCD07368502
InChI Key SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
IUPAC Name 5-(chloromethyl)-1,3-dimethylpyrazole
SMILES CN1N=C(C)C=C1CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 65.0°C to 66.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
Peso formulazione 144.6
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.