Learn More
5-(Chloromethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10113184
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10113184 1 g 1g
10032114 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10113184 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47224DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 876316-96-0
Formula molecolare C9H9ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 212.695
Numero MDL MFCD08435886
InChI Key GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525812
IUPAC Name 5-(chloromethyl)-1-methyl-3-thiophen-2-ylpyrazole
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Chloromethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.7
Percent Purity 97%