Learn More
5-(Chloromethyl)-2-phenylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-(Chloromethyl)-2-phenylpyrimidine |
| CAS | 886531-63-1 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C11H9ClN2 |
| Numero MDL | MFCD09879948 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 5-chloromethyl-2-phenylpyrimidine, 5-chloromethyl pyrimidin-2-yl benzene, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3-diazine, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl-9ci |
| Vedi altri risultati |