Learn More
5-(Chloromethyl)-3-(2-thienyl)-1,2,4-oxadiazole, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10591292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10591292 1 g 1g
10455132 250 mg 250mg
10516724 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10591292 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00120DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 63417-81-2
Formula molecolare C7H5ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 200.64
Numero MDL MFCD03407322
InChI Key YOUDLOUFERNGRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloromethyl-3-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-2-thienyl, 5-chloromethyl-3-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 2-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadia zole
PubChem CID 736830
IUPAC Name 5-(chloromethyl)-3-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole
SMILES ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Chloromethyl)-3-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.65
Percent Purity 95%