Learn More
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10216422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10216422 1 g Amber Glass Bottle 1g
10152844 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10216422 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01832DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1822-94-2
Formula molecolare C9H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 194.618
InChI Key XMSYUUPMPGDIOE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 966714
IUPAC Name 5-(chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl, pubchem16349, aronis24545, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-phenyl
Peso formulazione 194.62
Percent Purity 97%