Learn More
5-(Chloromethyl)uracil, 97%
Codice prodotto. 11485460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485460 5 g 5g
11465460 0.25 g 0.25g
11475460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485460 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044639.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3590-48-5 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3590-48-5
Formula molecolare C5H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 160.56
Numero MDL MFCD00218445
InChI Key UCDUBKRXOPMNGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloromethyl, 5-chloromethyluracil, 5-chloromethyl uracil, acmc-1ady4, 5-chloromethyl-2,4-pyrimidinediol, 5-chloromethyl pyrimidine-2,4-diol, 5-chloromethyl uracil 250mg
PubChem CID 236125
SMILES ClCC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5- (Chloromethyl)uracil
Quantità 5 g
IUPAC Name 5-(chloromethyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione
Peso formulazione 160.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder