Learn More
5-Chloronaphthalene-2-sulfonic Acid, Potassium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloronaphthalene-2-sulfonic Acid, Potassium Salt |
| CAS | 1024267-23-9 |
| Formula molecolare | C10 H6 Cl O3 S . K |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H7ClO3S.K/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10;/h1-6H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1 |
| IUPAC Name | potassium;5-chloronaphthalene-2-sulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 280.77 |
| Peso formulazione | 279.9363 |