Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H32596.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 36070-80-1 Peso : 0.00025kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15445347
  • 54.65€ / 250mg
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
36070-80-1
158.541
FXJOTWLLDJYKAG-UHFFFAOYSA-N
465472
C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(=O)O
C5H3ClN2O2
MFCD09033269
5-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid, 5-chloropyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 5-chlopopyrazine-2-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chloropyrazine, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylicacid, 2-carboxy-5-chloro-pyrazine, ksc222q7d
5-chloropyrazine-2-carboxylic acid
Specifica
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
250mg
C5H3ClN2O2
5-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid, 5-chloropyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 5-chlopopyrazine-2-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chloropyrazine, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylicacid, 2-carboxy-5-chloro-pyrazine, ksc222q7d
C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(=O)O
158.541
158.54
150°C to 160°C
36070-80-1
MFCD09033269
FXJOTWLLDJYKAG-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyrazine-2-carboxylic acid
465472
95%
Videos
SDS Documenti
Certificati