Learn More
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15435347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435347 1 g 1g
15445347 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32596.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36070-80-1 | Molecular Formula: C5H3ClN2O2 | Molecular Weight: 158.541 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36070-80-1
Formula molecolare C5H3ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.541
Numero MDL MFCD09033269
InChI Key FXJOTWLLDJYKAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid, 5-chloropyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 5-chlopopyrazine-2-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chloropyrazine, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylicacid, 2-carboxy-5-chloro-pyrazine, ksc222q7d
PubChem CID 465472
IUPAC Name 5-chloropyrazine-2-carboxylic acid
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 150°C to 160°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.54
Percent Purity 95%