Learn More
5-chloropyridazin-3(2H)-one, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881056
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
660425-07-0
C4H3ClN2O
130.53
MFCD12198134
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
19905718
4-chloro-1H-pyridazin-6-one
ClC1=CC(=O)NN=C1
660425-07-0
C4H3ClN2O
130.53
MFCD12198134
NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
19905718
4-chloro-1H-pyridazin-6-one
ClC1=CC(=O)NN=C1
Materiale o nome chimico 5-chloropyridazin-3(2H)-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 130.53
Percent Purity 97%