Learn More
5-chloropyridazin-3(2H)-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10450574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10450574 1 g Amber Glass Bottle 1g
10021724 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10450574 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08305DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 660425-07-0
Formula molecolare C4H3ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 130.53
Numero MDL MFCD12198134
InChI Key NHMLZGFOEYLZEN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloropyridazin-3-2h-one, 5-chloropyridazin-3 2h-one, 5-chloropyridazin-3-ol, 5-chloro-2h-pyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone, 5-chloro, acmc-20dlsu, 5-chloropyridazin-3-one, 5-chloropyridazine-3-ol, 5-chloro-pyridazin-3-one, 5-chloropyridazin-3 2h one
PubChem CID 19905718
IUPAC Name 4-chloro-1H-pyridazin-6-one
SMILES ClC1=CC(=O)NN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-chloropyridazin-3(2H)-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 130.53
Percent Purity 97%