Learn More
5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15424007
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15424007 10 g 10g
15414007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15424007 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30923.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 86873-60-1 | Molecular Formula: C6H4ClNO2 | Molecular Weight: 157.553 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86873-60-1
Formula molecolare C6H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 157.553
Numero MDL MFCD04114192
InChI Key GJLOKYIYZIOIPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloropicolinic acid, 5-chloro-2-picolinic acid, 5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro-2-carboxypyridine, 2-carboxy-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro, pubchem10379, 5-chloro-picolinic acid
PubChem CID 2762872
IUPAC Name 5-chloropyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Punto di fusione 166°C to 171°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 157.56
Percent Purity 95%