Learn More
5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Chlorouracil), Mikromol™
Codice prodotto. 30050295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050295 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050295 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0593.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (5-Chlorouracil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorouracil
CAS 1820-81-1
Nomi componenti o analita 5-Chlorouracil
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H3 Cl N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Fluorouracil Imp. E (EP), Fluorouracil USP Related Compound E, Fluorouracil USP RC E, 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Chlorouracil, Fluorouracil Related Compound E, Fluorouracil Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H
SMILES ClC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC Name 5-chloro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 146.53
Quantità 25 mg
Peso formulazione 145.9883 g/mol