Learn More
5-Chloropyrimidine, 95%
Codice prodotto. 15599493 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15599493 5 g 5g
15589493 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15599493 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459660050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17180-94-8 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17180-94-8
Formula molecolare C4H3ClN2
Molecular Weight (g/mol) 114.53
Numero MDL MFCD03840717
InChI Key ZLNPDTOTEVIMMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 5-chloro, 5-chloro-pyrimidine, 5-choloropyrimidine, 5-chloranylpyrimidine, pubchem7041, pyrimidine, 5-chloro-6ci,8ci,9ci
PubChem CID 12600384
IUPAC Name 5-chloropyrimidine
SMILES ClC1=CN=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chloropyrimidine
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 114.53
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chloropyrimidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .