Learn More
5-Chloroquinolin-8-ol, Mikromol™
Codice prodotto. 17963816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17963816 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17963816 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0312.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloroquinolin-8-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cloxiquine
CAS 130-16-5
Nomi componenti o analita Cloxiquine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H6 Cl N O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP), Clioquinol Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
SMILES Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
IUPAC Name 5-chloroquinolin-8-ol
Molecular Weight (g/mol) 179.6
Quantità 100 mg
Peso formulazione 179.0138 g/mol