Learn More
5-Chlorosalicylaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11467996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467996 100 g 100g
11447996 5 g 5g
11457996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11467996 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14069.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 635-93-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 635-93-8
Formula molecolare C7H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 156.57
Numero MDL MFCD00003331
InChI Key FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy, 4-chloro-2-formylphenol, salicylaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, unii-4gcc8zkm3o, 5-chloro-salicylaldehyde, 4gcc8zkm3o, 5-chloro-2-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 12481
IUPAC Name 5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorosalicylaldehyde
Punto di fusione 99°C to 103°C
Quantità 100 g
Beilstein 636632
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 156.57
Percent Purity 98%