Learn More
5-Chlorosalicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30360678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360678 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360678 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC38021550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorosalicylic Acid
CAS 321-14-2
Formula molecolare C7H5ClO3
Quantità 50 g
Sinonimo 5-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 30111, 2-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
IUPAC Name 5-chloro-2-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 172.57
Peso formulazione 171.9927