Learn More
5-Chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15406247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15406247 10 g 10g
15496237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15406247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33431.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 37098-75-2 | C7H4ClFO4S | 238.613 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37098-75-2
Formula molecolare C7H4ClFO4S
Molecular Weight (g/mol) 238.613
Numero MDL MFCD03030335
InChI Key CISMZCVQNVNWJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-5-chlorosulfonyl benzoic acid, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-fluoro, 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoicacid, acmc-1afaw, ksc577o0r, 2-fluoro-5-chlorosulfonylbenzoic acid
PubChem CID 608984
IUPAC Name 5-chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorosulfonyl-2-fluorobenzoic acid
Punto di fusione 111°C to 113°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 238.62
Percent Purity 97%