Learn More
5-Chlorothiophene-2-boronic acid, 97+%
Codice prodotto. 10031704 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10031704 5 g Bottiglia in vetro 5g
10017561 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10031704 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359010050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 162607-18-3 | C4H4BClO2S | 162.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 162607-18-3
Formula molecolare C4H4BClO2S
Molecular Weight (g/mol) 162.39
Numero MDL MFCD00236030
InChI Key JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chlorothiophene-2-boronic acid, 5-chloro-2-thienylboronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boronic acid, 5-chloro-2-thiopheneboronic acid, 5-chlorothiophen-2-boronic acid, 5-chlorothiophen-2-yl boranediol, 5-chlorothiphene 2-boronic acid, 5-chloro-2-thienyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-thienyl, 5-chlorothiophene-2-boronicacid
PubChem CID 2734324
IUPAC Name (5-chlorothiophen-2-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Punto di fusione 136.0°C to 140.0°C
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 162.4
Percent Purity 97+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.