Learn More
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11449867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449867 1 g 1g
11459867 5 g 5g
11469867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22833.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7283-96-7
Formula molecolare C5H3ClOS
Molecular Weight (g/mol) 146.59
Numero MDL MFCD00047090
InChI Key VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
PubChem CID 81700
IUPAC Name 5-chlorothiophene-2-carbaldehyde
SMILES ClC1=CC=C(S1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Densità 1.376
Punti di ebollizione 88°C to 90°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità 97°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.604
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 46.6
Percent Purity 97%