Learn More
5-chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3757298
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
24065-33-6
C5H3ClO2S
162.59
MFCD00041426
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
95048
5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
24065-33-6
C5H3ClO2S
162.59
MFCD00041426
QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
95048
5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Materiale o nome chimico 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 146°C to 150°C
Colore Cream-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 162.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.