Learn More
5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11432228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11432228 100 g 100g
11412228 5 g 5g
11422228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11432228 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15209.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24065-33-6 | C5H3ClO2S | 162.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24065-33-6
Formula molecolare C5H3ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 162.59
Numero MDL MFCD00041426
InChI Key QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
PubChem CID 95048
IUPAC Name 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 149°C to 152°C
Quantità 100 g
Beilstein 118361
Peso formulazione 162.6
Percent Purity 98%