Learn More
5-chlorothiophene-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10026013 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10026013 25 g Bottiglia in vetro 25g
10002041 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10026013 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352160250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 24065-33-6
Formula molecolare C5H3ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 162.59
Numero MDL MFCD00041426
InChI Key QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
PubChem CID 95048
IUPAC Name 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 146°C to 150°C
Colore Cream-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 162.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.