Learn More
5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30050418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050418 25 mg 25mg
17942886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050418 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1081.050025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
CAS 24065-33-6
Nomi componenti o analita 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H3 Cl O2 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776, Rivaroxaban Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)s1
IUPAC Name 5-chlorothiophene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 162.59
Quantità 25 mg
Peso formulazione 161.9542 g/mol